Documenti fondamentali
362891
Sigma-Aldrich
Diethylphosphoramidous dichloride
97%
Sinonimo/i:
(Diethylamido)dichlorophosphite, (Diethylamino)dichlorophosphine, (Diethylamino)phosphine dichloride, Dichloro(diethylamido)phosphine, Dichloro(diethylamino)phosphine, Dichlorophosphorous diethylamide
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NPCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
179 °C (lit.)
Densità
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2NP/c1-3-7(4-2)8(5)6/h3-4H2,1-2H3
BPEMCEULJQTJMI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for the preparation of diethylaminophosphine-metal complexes and the phosphitylation of alcohols.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Journal of the American Chemical Society, 109, 7764-7764 (1987)
Organometallics, 7, 955-955 (1988)
Synthesis, 142-142 (1988)