Documenti fondamentali
8.18248
Sigma-Aldrich
Dichlorophenylphosphine oxide
for synthesis
Sinonimo/i:
Dichlorophenylphosphine oxide, Phenylphosphonic acid dichloride, Benzenephosphonic dichloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5P(O)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
212-534-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
681 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
1 °C
Temp. transizione
flash point 204 °C
Densità
1.40 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.396 - 1.400
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
399.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
204 °C