Documenti fondamentali
E23704
Sigma-Aldrich
Ethyl dichlorophosphate
96%
Sinonimo/i:
Ethyl phosphorodichloridate
About This Item
Formula condensata:
C2H5OP(O)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
60-65 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C2H5Cl2O2P/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3
YZBOZNXACBQJHI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E23704-25G4061837661624
E23704-100G4061837661617
E23704-5G