Documenti fondamentali
751413
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-2-dimethylaminophenylphosphine
98%
Sinonimo/i:
2-(Di-1-adamantylphosphino)-N,N-dimethylaniline, 2-(Di-1-adamantylphosphino)dimethylaminobenzene, 2-[Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)phosphino]-N,N-dimethylbenzeneamine, Me-Dalphos
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H40NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
Punto di fusione
237-242 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CN(C)c1ccccc1P([C@@]23C[C@@H]4C[C@@H](C[C@@H](C4)C2)C3)[C@@]56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C28H40NP/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3/t19-,20+,21-,22-,23+,24-,27-,28-
MILNYLCUWRWYBI-XMCXLQRDSA-N
Categorie correlate
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
DalPhos is air-stable and contains the bulky di(1-adamantyl)phosphino [P(1-Ad)2] fragment. These ligands are useful in Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation. Both Me-DalPhos and Mor-DalPhos allow for Pd-catalyzed ammonia, hydrazine and acetone cross-coupling with good functional group tolerance