Documenti fondamentali
919578
Sigma-Aldrich
PAd2-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl
Sinonimo/i:
(PAd2-Dalphos)Ni()
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H43ClNiO6P2
Peso molecolare:
691.78
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Applicazioni
PAd2-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl is an air-stable precatalyst developed in the Stradiotto lab for cross coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)