Key Documents
74218
Sigma-Aldrich
H-Lys(Alloc)-OH
≥99.0%
Sinonimo/i:
Nδ-Alloc-L-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Beilstein:
1728172
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +18.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-2-7-16-10(15)12-6-4-3-5-8(11)9(13)14/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
JMZPOGGPUVRZMI-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Rachel Chapla et al.
Polymers, 12(12) (2020-12-20)
Local mechanical stiffness influences cell behavior, and thus cell culture scaffolds should approximate the stiffness of the tissue type from which the cells are derived. In synthetic hydrogels, this has been difficult to achieve for very soft tissues such as