738298
2-Bromo-3,5-dimethylthiophene
contains sodium bicarbonate as stabilizer, 96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
liquid
contiene
sodium bicarbonate as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.561
Densità
1.475 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(Br)s1
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h3H,1-2H3
RKANUDQVJZLGOO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Nota sulla preparazione
The product is stabilized with sodium bicarbonate that may cause slight turbidity of the product, which should not affect application.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?