Documenti fondamentali
574430
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-2-carbonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6190 (lit.)
Densità
1.694 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
Brc1ccc(s1)C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H
YVVHCBNJWHPMCQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)