Key Documents
738255
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromopyridazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Br2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
117-121 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(Br)nn1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)