Key Documents
737003
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-methylcyclopentane hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
1-Methylcyclopentanamine hydrochloride, 1-Methylcyclopentylamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
135-140 °C
Stringa SMILE
Cl.CC1(N)CCCC1
InChI
1S/C6H13N.ClH/c1-6(7)4-2-3-5-6;/h2-5,7H2,1H3;1H
HIACBHAMKCSYFB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3