Key Documents
511935
Sigma-Aldrich
Methyl 4-isocyanatobenzoate
98%
About This Item
Formula condensata:
OCNC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-2-4-8(5-3-7)10-6-11/h2-5H,1H3
FQDDBYGPHUUTRN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Methyl 4-isocyanatobenzoate is an organic building block containing an isocyanate group.
Applicazioni
Methyl 4-isocyanatobenzoate may be used in the preparation of benzimidazole-1-carboxamide-[N-(4-methylbenzoate)] 2-methylcarbamate. This compound shows significant antitumor potency against the prostate cancer cells.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves