SML0122
Pit-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[[(3-Chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)amino]thioxomethyl]-benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥14 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H10ClN3O4S/c15-10-6-9(18(21)22)7-11(12(10)19)16-14(23)17-13(20)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,19H,(H2,16,17,20,23)
RIGXBXPAOGDDIG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Protocolli
Sigma-Aldrich offers many products related to PKB/Akt for your research needs.