Documenti fondamentali
732141
Sigma-Aldrich
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
240-246 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc2cncn2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7-3-9-5-10(7)4-6/h1-5H
YLWZYCSSUYSOAW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)