Key Documents
684589
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
140-144 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ncccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4,9-10H,1H3
NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)