Key Documents
731641
Sigma-Aldrich
16-α-Hydroxyestrone-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α-diol-17-one-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C15H22O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
WPOCIZJTELRQMF-SUZPQBOQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Altre note
To best serve customer requests, each order is packaged and shipped on demand approximately 2 weeks after receipt of an order. If you have questions regarding availability and price, please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3