Key Documents
705691
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-13C,d3-estrone
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one 4-methyl-13C,d3 ether, 3-Hydroxy-4-methoxy-13C,d3-1,3,5(10)-estratrien-17-one, 4-Hydroxyestrone 4-methyl-13C,d3 ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC18D3H21O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
 13C
 D
≥98 atom %
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1c(O)ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CCC4=O)C3CCc12
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,19+/m1/s1/i2+1D3
PUEXVLNGOBYUEW-VWXYHFCISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)