Key Documents
SMB01382
Sigma-Aldrich
2-Methoxyestrone
≥95% (HPLC), from synthetic, solid
Sinonimo/i:
2,3-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one 2-methyl ether, 2-Hydroxyestrone 2-methyl ether, 3-Hydroxy-2-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H24O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
187-190 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=C(OC)C=C4[C@@]3([H])CC1
Descrizione generale
2-Methoxyestrone is an endogenous, naturally occurring methoxylated catechol estrogen and an estrone metabolite formed by catechol O-methyltransferase via the intermediate 2-hydroxyestrone. Unlike estrone but similarly to 2-hydroxyestrone and 2-methoxyestradiol, 2-methoxyestrone has very low affinity for the estrogen receptor and lacks significant estrogenic activity
Stoccaggio e stabilità
Heat sensitive
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Urinary estrogen metabolites and gastric cancer risk among postmenopausal women.
Camargo MC, et al.
Cancer reports (Hoboken, N.J.), 5, e1574-e1574 (2022)