Key Documents
700240P
Avanti
Nordeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
23-nor-5β-cholanoic acid-3α, 12α-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H38O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.55
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg ((700240P-5MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700240P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3