Key Documents
684120
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-1,2-Bis-(4-methoxyphenyl)ethylenediamine dihydrochloride
96%
Sinonimo/i:
(1S,2S)-1,2-Bis-(4-methoxyphenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]22/D +11°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
235-239 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.Cl.COc1ccc(cc1)[C@H](N)[C@@H](N)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H20N2O2.2ClH/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12;;/h3-10,15-16H,17-18H2,1-2H3;2*1H/t15-,16-;;/m0../s1
XOCFEHGXXCSIDO-SXBSVMRRSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.