Documenti fondamentali
589675
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-1,2,3−13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
3-Phenylpropionic acid-1,2,3-13C3
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH213CH213COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
280 °C (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Densità
1.092 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1,9+1
XMIIGOLPHOKFCH-BTEJHIBWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)