Documenti fondamentali
487651
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
3-Phenylpropionic acid-2,3-13C2
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH213CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
280 °C (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Densità
1.085 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
OC(=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1
XMIIGOLPHOKFCH-AKZCFXPHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)