Documenti fondamentali
615722
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-d9,OH
98 atom % D
Sinonimo/i:
3-Phenylpropionic-d9 acid
About This Item
Formula condensata:
C6D5CD2CD2COOH
Peso molecolare:
159.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
P. eboll.
280 °C (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2
XMIIGOLPHOKFCH-NVLGFDPUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)