719544
Estrone-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one-13C3, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one-13C3
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
258-260 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C]1=[13CH]C=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O)=[13CH]1
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
DNXHEGUUPJUMQT-JTCDCFKFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
719544-5MG | 4061833239896 |
719544-10MG | 4061833239872 |
719544-1MG | 4061826688601 |