Key Documents
727709
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium dicyanamide
≥98.5% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤1.0% water
Stringa SMILE
N#C[N-]C#N.C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.C2N3/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;3-1-5-2-4/h3,5-7H,1,4H2,2H3;/q+1;-1
LAYIDOPTTZCESY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Allyl-3-methylimidazolium dicyanamide is a 1-allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquid1 that can be prepared by reacting 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride with sodium dicyanamide.2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Theoretical study on cation-anion interaction and vibrational spectra of 1-allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids.
Xuan X, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 78(5), 1492-1499 (2011)