Documenti fondamentali
724122
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-tert-butylthiazole
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-4-(1,1-dimethylethyl)thiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.539
Densità
1.383 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1csc(Br)n1
InChI
1S/C7H10BrNS/c1-7(2,3)5-4-10-6(8)9-5/h4H,1-3H3
ILKZEOZQPGBUCV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)