Documenti fondamentali
721611
Sigma-Aldrich
Palladium pivalate
97%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethylpropanoic acid palladium(II) salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O4Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Punto di fusione
230-232 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)O[Pd]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/2C5H10O2.Pd/c2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-3H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
PAGZTSLSNQZYEV-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst for:
  • Aerobic cyclization of acrylic acid with alkenes
  • Benzylation of heterocycles with benzyl chlorides
  • Intramolecular direct arylation reactions
  • Regioselective oxidative arene cross-coupling
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)