296937
Di-tert-butylchlorosilane
97%
Sinonimo/i:
Chloro-di-tert-butylsilane
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
82-84 °C/45 mmHg (lit.)
Densità
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[SiH](Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
OGWXFZNXPZTBST-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
296937-1G | |
296937-25G | |
296937-10G | 4061837522376 |