Documenti fondamentali
545236
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylsilane
97%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3C]2SiH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
129-130 °C (lit.)
Punto di fusione
−38 °C (lit.)
Densità
0.729 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][Si]([H])(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H20Si/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h9H2,1-6H3
ZLKSBZCITVUTSN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Di-tert-butylsilane can be used as a reagent to synthesize:
  • 1,1-di-tert-butyl-N-phenylsilanamine by dehydrogenative coupling with aniline in the presence of supported gold catalyst.
  • Benzyloxy di-tert-butylsilane by dehydrocoupling of benzyl alcohol using NaOH as a catalyst.
  • Di-tert-butyl(3-cyclohexylprop-1-yn-1-yl)silane by silylation reaction with 2-propyn-1-ylcyclohexane using alkali metal hydroxide as a catalyst.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
28.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2.22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Dehydrogenative Coupling of Hydrosilanes with Amines Using Au/HAP
Uozumi Y and Hamasaka G
Synfacts, 11(05), 0558-0558 (2015)
Sodium Hydroxide Catalyzed Dehydrocoupling of Alcohols with Hydrosilanes
Toutov AA, et al.
Organic Letters, 18(22), 5776-5779 (2016)