Documenti fondamentali
673935
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylsilane
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Diphenylchlorosilane
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2SiHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.75
Beilstein:
2937164
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.578 (lit.)
P. ebollizione
143 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Chlorodiphenylsilane is an organosilicon compound that can be used as a protecting group for alcohols and amines. It is also used as a reagent in cross-coupling reactions. In addition, it is used as a precursor in the synthesis of various silicon-containing compounds.
Applicazioni
Chlorodiphenylsilane can be used as a reactant for the selective mono- and di-allylation and allenylation of chlorosilanes in the presence of indium/base to synthesize mono- or di-allylated or allenylation products. It also acts as a responsive coupling agent for functionalizing silica surfaces.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3