113379
Chloro(dimethyl)phenylsilane
98%
Sinonimo/i:
DMPSCl, Dimethylphenylchlorosilane, Dimethylphenylsilylchloride, Phenyldimethylchlorosilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?