Documenti fondamentali
235067
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
99%
Sinonimo/i:
TESCl, Triethylchlorosilane
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3SiCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.72
Beilstein:
1732860
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
142-144 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Employed together with Grignard reagents in a palladium-catalyzed carbosilylation of allenes. The Grignard attacks the allene central carbon and the terminal carbon is silylated.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 375-375 (2007)