Key Documents
715441
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14BF3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
151-155 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c[nH]nc2C(F)(F)F
InChI
1S/C10H14BF3N2O2/c1-8(2)9(3,4)18-11(17-8)6-5-15-16-7(6)10(12,13)14/h5H,1-4H3,(H,15,16)
WHYPQJYBTNZKBY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)