Documenti fondamentali
900995
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
≥97%
Sinonimo/i:
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16BF3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
99-100 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1=NN(C)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H16BF3N2O2/c1-9(2)10(3,4)19-12(18-9)7-6-17(5)16-8(7)11(13,14)15/h6H,1-5H3
MUZZCKPFJNQCIH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Useful boronic acid pinacol ester for synthesis of various bioactive small molecules. This product was previously listed as BML00234.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)