706256
1H-Pyrazole-4-boronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
4-Pyrazoleboronic acid, Pyrazol-4-ylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Punto di fusione
146-151 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5BN2O2/c7-4(8)3-1-5-6-2-3/h1-2,7-8H,(H,5,6)
KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
May contain varying amounts of anhydride
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?