709735
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
115-119 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Oc1cnc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-7-4(8)2-6-3/h1-2H,(H,7,8)
ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)