Key Documents
753378
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2ClF3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.448
Densità
1.478 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cnc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-2-10-3(1-11-4)5(7,8)9/h1-2H
AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
151.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
66.1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)