702722
Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution
1 M in THF
Sinonimo/i:
KHMDS, Hexamethyldisilazane potassium salt solution, Potassium hexamethyldisilazide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1 M in THF
Densità
0.915 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18.9 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?