778443
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide solution
10%±2% in toluene, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Trisyl azide solution
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
10%±2% in toluene
Impurezze
≤0.015% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.499
Gruppo funzionale
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?