700150
(S)-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
(−)-1-Boc-L-pyroglutamic acid, Boc-pyr-OH
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D −35.0, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
118-123 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](CCC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-6(8(13)14)4-5-7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-/m0/s1
MJLQPFJGZTYCMH-LURJTMIESA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?