696781
Cellulose-13C
97 atom % 13C, from potato
Origine biologica
potato
Purezza isotopica
97 atom % 13C
Forma fisica
powder
Categorie correlate
Confezionamento
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)