Key Documents
777420
Sigma-Aldrich
Lignin-13C from maize
97 atom % 13C, 40 % (w/w)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352005
Descrizione
13C9H10O2, 13C10H12O3, 13C11H14O4
Purezza isotopica
97 atom % 13C
Forma fisica
solid
Concentrazione
40 % (w/w)
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2