Documenti fondamentali
696498
Sigma-Aldrich
Cellulose-13C
97 atom % 13C, from maize
About This Item
Formula condensata:
[-O13C12H20O8O-]n
Codice UNSPSC:
12352201
Origine biologica
maize
Purezza isotopica
97 atom % 13C
Saggio
≥97%
Stato
fibers
Categorie correlate
Confezionamento
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)