Documenti fondamentali
696439
Sigma-Aldrich
(S)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid ethyl ester, (S)-Ethyl nipecotate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.471
Densità
1.043 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h7,9H,2-6H2,1H3/t7-/m0/s1
XIWBSOUNZWSFKU-ZETCQYMHSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • DPP-4 inhibitors
  • JAK2 inhibitors
  • Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors
  • Human tryptase inhibitors
  • Anti-thrombotic nicecotamides
Reactive for oxidative C-arylation of free (NH)-heterocycles via direct (sp3) C-H bond functionalization
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)