656356
(R)-(−)-3-Piperidinecarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-Nipecotic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D −5°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
251-255 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
XJLSEXAGTJCILF-RXMQYKEDSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A1(6529) , SLC6A11(6538) , SLC6A12(6539)
mouse ... Slc6a1(232333)
rat ... Slc6a1(79212) , Slc6a12(50676)
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?