194360
Ethyl nipecotate
96%
Sinonimo/i:
3-Piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-piperidinecarboxylate, NSC 158451
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. eboll.
102-104 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h7,9H,2-6H2,1H3
XIWBSOUNZWSFKU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- α,α′-bis[3-(N,N-diethylcarbamoyl)-piperidino]-p-xylene
- 2-amino-4-thiazolyl derivative of 3-(iso-propyl-3-piperidinyl)phenol
Squalene synthase inhibitors
4-aminomethyl-7,8-dihydroxycoumarines and their crown ether derivatives
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
Quorum sensing modulators
Selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists
Oxazolidinone RNA-binding agents
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?