687766
7-Iodoindole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
52-56 °C
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Ic1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6IN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
VBKAPLYISDSUCE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chaitany Jayprakash Raorane et al.
Biomolecules, 10(8) (2020-08-23)
Multi-drug resistant Acinetobacter baumannii is well-known for its rapid acclimatization in hospital environments. The ability of the bacterium to endure desiccation and starvation on dry surfaces for up to a month results in outbreaks of health care-associated infections. Previously, indole
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
R391905-1EA | |
687766-1G | 4061832764566 |