Key Documents
679445
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
90%
About This Item
Formula condensata:
BrCH2(C6H4)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
224-228 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
ATRFDLFMCLYROQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)