Documenti fondamentali
669911
Sigma-Aldrich
3,4-Epoxy-1-cyclohexene
≥96.0%
Sinonimo/i:
7-Oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
≥96.0%
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1CC2OC2C=C1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h1,3,5-6H,2,4H2
ILSLNOWZSKKNJQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)