Documenti fondamentali
672440
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxycycloheptane
95%
Sinonimo/i:
8-Oxabicyclo[5.1.0]octane, Cycloheptene oxid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥94.5% (GC)
95%
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C1CCC2OC2CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-2-4-6-7(8-6)5-3-1/h6-7H,1-5H2
MLOZFLXCWGERSM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)