141720
Cycloheptene
97%
Sinonimo/i:
(1Z)-Cycloheptene, cis-Cycloheptene
About This Item
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. eboll.
112-114.7 °C (lit.)
Densità
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCC=CCC1
InChI
1S/C7H12/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-2H,3-7H2
ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup